Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Column
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Offre une capacité de liaison 2 à 3 fois plus élevée pour les protéines Strep-tag™ que la Strep-Tactin™XT Superflow™ standard
- Rendements plus élevés de protéines Strep-tag™ très pures
- Capacité de liaison dynamique : 15 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
- Inclut : Préconditionné en tampon, pH 8,0 : 100 mM de Tris-HCl pH 8,0, 1 mM d’EDTA, 150 mM de NaCl, 0,02 % d’azoture de sodium, 1,5 M de sulfate d’ammonium
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Concentration | 6% agarose, crosslinked |
| Formule | Ready-to-use column with Strep-Tactin™XT high capacity resin |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ |
| Type | Pre-packed Column |
Usage exclusivement réservé à la recherche.