Description
- Le tampon R 10x est un tampon de régénération de Strep-Tactin™ concentré 10x contenant de l’HABA. L’HABA (acide 2-[4-hydroxy-benzeneazo]benzoïque) déplace la desthiobiotine après l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™.
- Quand l’HABA se lie à la Strep-Tactin™, la couleur devient rouge, indiquant clairement le processus de régénération et l’état d’activité de la colonne.
- Veuillez noter que le tampon R 10x ne convient pas à la régénération des résines Strep-Tactin™XT ; il peut toutefois être utilisé pour surveiller l’état de l’activité après la régénération.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de régénération |
| Couleur | Jaune |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Pour la régénération des cellules immobilisées Strep-Tactin |
| Quantité | 100 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche.