Description
- Le tampon W 10x est un tampon de lavage concentré 10x pour les résines Strep-Tactin™ et Strep-Tactin™XT.
- Il élimine les molécules non liées de la matrice de chromatographie d’affinité lors de la purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lavage |
| Concentration | 10 X |
| À utiliser avec (application) | Pour l'élimination des molécules non liées des molécules immobilisées Strep-Tactin Lors de la purification des protéines Strep-Tag |
| Quantité | 100 mL |
| Type de solution | Tampon de lavage |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer W (10x), Strep-Tactin/Strep-Tactin XT Wash Buffer
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)
Usage exclusivement réservé à la recherche.