Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
Code produit 12608257 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12608257 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12608257 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21507001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Anticorps monoclonal pour détecter les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Classic est un anticorps monoclonal murin hautement sélectif pour la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ dans des applications telles que les transferts Western, ELISA, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie. Il est disponible en version non conjugué ou couplé à la peroxydase de raifort (HRP). StrepMAB-Classic HRP convient aux réactions chromogènes et chimiluminescentes. Remarque : L’utilisation de StrepMAB-Immo ou Strep-Tactin™XT est recommandée pour la capture des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sur des phases solides, en raison de leur affinité de liaison dans la gamme pM.
Spécification
Type de produit Anticorps monoclonal
État réglementaire RUO
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Forme Suspension dans le PBS
Quantité 100 μg
Usage exclusivement réservé à la recherche.