Learn More
IBA Lifesciences Conjugué StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Code produit 12618257 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Conjugué HRP
DY-488
DY-549
DY-649
Conditionnement:
1 pièce
50µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant unitSize
12618257 Conjugué HRP 1 pièce
16411475 DY-488 50µg
16441475 DY-549 50µg
16471475 DY-649 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12618257 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21509001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Les conjugués StrepMAB-Classic sont des anticorps monoclonaux avec différents conjugués pour détecter les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Classic est un anticorps monoclonal murin hautement sélectif pour la détection de Strep-tag II™ et Twin-Strep-tag™ protéines de fusion dans des applications telles que les western blots, ELISA , FACS , immunohistochimie et immunocytochimie.
Il est disponible couplé à des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649). 
Les maxima d'absorption/émission des colorants fluorescents sont :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Remarque : Pour la capture de Strep-tag II™ et Twin-Strep-tag™ Pour les protéines de fusion sur phases solides, l'utilisation de StrepMAB-Immo ou Strep-Tactin™ XT est recommandée en raison de leur affinité de liaison de l'ordre du pM.
Spécification
Description Non lyophilisé
Contenus des kits Suspension dans PBS
Contenu et stockage Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C
Forme Suspension liquide
Quantité 75 μg
À utiliser avec (application) RUO
Cible Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Type Conjugué
Marqueur ou colorant Conjugué HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche.