Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo
GREENER_CHOICE
Code produit 12676817 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12676817 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12676817 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21517001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.30€
    463.32€ / 1 pièces
    Économisez 127.98€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
StrepMAB-Immo est un anticorps monoclonal permettant de détecter les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Immo est un anticorps monoclonal murin à haute affinité, qui est spécialement adapté à la capture stable, douce et orientée des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sur des phases solides (par exemple les puces de capteur BIAcore CM5) ou pour la détection de ces protéines dans des applications telles que ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie. La liaison quasi irréversible est validée pour les protéines hybrides porteuses des extrémités C- ou N- terminales Strep-tag™II, offrant une extension N-terminale par un linker SerAla (protéine recombinante SA-WSHPQFEK ou protéine recombinante SA-WSHPQFEK). Les protéines contenant le Strep-tag™II avec des séquences N-terminales autres que SerAla sont liées avec une affinité réduite dans les cas testés à ce jour ; le Twin-Strep-tag™ contient toujours le linker SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). Remarque : La détection des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans les transferts Western nécessite l’utilisation de StrepMAB-Classic ou de Strep-Tactin™.
Spécification
Description de l’article Poudre lyophilisée
Type de produit Anticorps monoclonal
À utiliser avec (application) ELISA, FACS, immunofluorescence, SPR
Conditions de stockage -20°C
Forme Suspension dans le PBS
Quantité 100 μg
Usage exclusivement réservé à la recherche.