Learn More
IBA Lifesciences Kit CD3/CD28 Streptamer™ pour l’expansion des cellules T
Code produit 15623988 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 x 160 μl
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15623988 3 x 160 μl 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15623988 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 68900000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit CD3/CD28 Streptamer™ IBA Lifesciences™ pour l’expansion des cellules T offre de nouveaux réactifs pour l’expansion polyclonale et contient trois réactifs uniques, qui sont combinés avant utilisation.
  • CD3 Fab-Strep pour l’expansion des cellules T et CD28 Fab-Strep pour l’expansion des cellules T doivent être stockés entre -90 et -60 °C.
  • Le multimère Strep-Tactin™ pour l’expansion des cellules T doit être stocké entre 2 et 8 °C.
  • Aucun composant n’est pas classé comme dangereux conformément au (CE) n° 1272/2008 [CLP].
  • Le kit est adapté pour la stimulation de 1,6 x 107 cellules au total.
  • Après le mélange des réactifs uniques, qui produit ainsi le complexe d’activation, le mélange est stable pendant 3 mois entre 2 et 8 °C sans perdre sa fonctionnalité.
  • Tous les composants sont stériles et filtrés et ne contiennent aucun conservateur.
  • Veuillez les manipuler dans des conditions stériles.
  • Il s’agit de complexes protéiques solubles non magnétiques générés par multimérisation d’αCD3- et αCD28 - Fab-Streps avec un multimère Strep-Tactin™
  • Ce sont des réactifs complètement réversibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être retirés des cellules en ajoutant de la biotine et, par conséquent, l’étendue de la stimulation/expansion peut être contrôlée avec précision.
Spécification
Capacité (métrique) 3 x 160 μL
Contenus des kits 160 μL CD3 Fab-Strep, 160 μL CD28 Fab-Strep, 160 μL Strep-Tactin™ multimer
Quantité 3 x 160 μl
À utiliser avec (application) T Cell Expansion of 1.6 x 107 Cells