Learn More
Invitrogen™ Streptavidine
Code produit 10354073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354073 5 mg 1 pièce
10394023 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354073 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 434302
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine.
  • Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine.
  • L’activité de liaison de la streptavidine est déterminée à > 11 unités par mg de protéine
  • Une unité d’activité de liaison est définie comme la quantité de protéine qui lie 1 µg de biotine (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
  • La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans 10 mM de solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,4
  • Reconstituer avec 1 ml d’eau distillée ou déionisée
  • Stockage à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 5 mg
Contenu et stockage La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate de 10 mM, pH de 7,4.Reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée ou distillée.Conserver à 4°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Lyophilisé
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)