Learn More
IBA Lifesciences Streptavidine
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17277730 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17277730 5 g 5g
12863186 10 mg 10mg
12873186 100 mg 100mg
16491465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17277730 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 20203105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La streptavidine est un outil largement utilisé pour l’immobilisation et les tests de protéines biotinylées ou d’autres molécules conjuguées à la biotine.
La streptavidine est une protéine tétramérique composée de sous-unités identiques. Chaque sous-unité lie spécifiquement une molécule de biotine avec une affinité fM, ce qui en fait l’une des interactions non covalentes connues les plus fortes. La préparation contient un variant raccourci à extrémité N-terminale et C-terminale (streptavidine-cœur) avec des propriétés améliorées en matière d’homogénéité, de solubilité, de résistance à la dégradation protéolytique et d’accessibilité de la poche de liaison à la biotine par rapport à la streptavidine native.
Le système streptavidine-biotine est largement utilisé pour l’immobilisation et la détection de molécules biotinylées, comme les protéines et les acides nucléiques. IBA Lifesciences fournit des quantités en vrac de streptavidine lyophilisée fiables de grande qualité à des prix compétitifs pour générer des surfaces revêtues de streptavidine (microplaques, puces SPR, microbilles) ou des réactifs de détection conjugués avec des colorants fluorescents, par exemple.
Veuillez noter que la streptavidine ne s’applique pas à la détection, à l’immobilisation et à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™, car l’affinité de liaison pour les deux “tags” est trop faible.
Spécification
Couleur Blanc
Granulométrie 13,3 kDa/sous-unité
Quantité 5 g
Source Expression de protéines recombinantes dans E. coli
Forme Lyophilisé
Pureté ou qualité > 95 %
Espèces hôtes Streptomyces avidinii
Type de produit Protéine tétramérique
Usage exclusivement réservé à la recherche.