Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, solid
Code produit 11570746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570746 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S888
 Article restreint
En stock
Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine.
  • Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine.
  • L’activité de liaison de la streptavidine est déterminée à > 11 unités par mg de protéine
  • Une unité d’activité de liaison est définie comme la quantité de protéine qui lie 1 µg de biotine (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
  • Stockage à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Stockage dès réception :≤ -20°C, desséché
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Pleine
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)