Learn More
Invitrogen™ Streptavidin Acrylamide
Code produit 10685003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10685003 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S21379
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
acrylamide streptavidine
Streptavidin acrylamide can be co-polymerized with acrylamide on polymeric surfaces to create a uniform monolayer of immobilized streptavidin. The streptavidin can then be used for biotinylated-probe isolation, utilizing probes, enzymes, antibodies, or pharmaceutical agents. Streptavidin acrylamide can coat polymeric surfaces such as beads or microspheres that range from 1 to 1000 μm in diameter. The flexibility of using streptavidin acrylamide to coat these surfaces allows for complete customization.
L’acrylamide de streptavidine peut être copolymérisé avec de l’acrylamide sur des surfaces polymères pour créer une monocouche uniforme de la streptavidine immobilisée. La streptavidine peut alors lier et isoler des ligands biotinylés, y compris des sondes, des enzymes, des anticorps et des médicaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Suspension liquide
Quantité 1 mg
À utiliser avec (application) Cell culture, bacterial isolation, flow cytometry, DNA sequencing, PCR product cleanup, cell separation, DNA single molecule imaging
Type Acrylamide streptavidine
Marqueur ou colorant Acrylamide
Phase stationnaire Streptavidine
Type de colonne Affinity