Learn More
Invitrogen™ Agarose streptavidine, suspension de microbille déposée
Code produit 11580746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580746 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S951
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
The streptavidin conjugated to 4% beaded crosslinked agarose can be used to isolate biotinylated proteins.
The streptavidin conjugated to 4% beaded crosslinked agarose can be used to isolate biotinylated proteins. Additionally, biotinylated antibodies can be bound to streptavidin agarose to generate affinity matrices for the large-scale isolation of antigens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Agarose de streptavidine, 5 ml, type de colonne d’affinité, étiquette d’agarose, suspension, phase immobilisée de Streptavidine, température de stockage entre 2 et 8°, glace humide
Type de produit Agarose de streptavidine
Quantité 5 ml
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Suspension liquide
À utiliser avec (application) Dosage et analyse des protéines, purification et isolement des protéines
Matrix Streptavidin Agarose
Type Agarose
Marqueur ou colorant Agarose
Phase stationnaire Streptavidine
Type de colonne Affinity