Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 conjugate
Code produit 10412322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10412322 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10412322 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S32351
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 405
Notre conjugué de streptavidine Alexa Fluor 405 est une sonde brillante photostable aux maxima d’excitation/émission 402 et 421 nm. La streptavidine est une protéine non glycosylée qui se lie à la biotine et qui est isolée des bactéries et présente un point isoélectrique presque neutre. Elle est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées, parce qu’elle semble avoir une liaison moins spécifique que la protéine glycosylée qui se lie la biotine, l’avidine.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine et d’avidine Alexa Fluor™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 405
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Contient 1 flacon de conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 405.
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Excitation / émission 402/421
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Pleine
Gamme de produits Alexa Fluor
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 405