Learn More
Molecular Probes™ Conjugué streptavidine, Alexa Fluor™ 430
Code produit 10462482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10462482 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10462482 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur S11237
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Conjugué streptavidine, Alexa Fluor™ 430
Notre conjugué de streptavidine, Alexa Fluor 430 est une sonde vert fluorescent lumineuse (capacité maximale d’absorption/émission de ∼434/539 nm). La streptavidine, une protéine de liaison à la biotine non glycosylée à un point isoélectrique proche de la position quasi neutre, aurait une liaison moins spécifique que l’avidine.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine et d’avidine Alexa Fluor™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Conjugué Alexa Fluor 430
Description Streptavidine Alexa Fluor™ 430, 1 mg, solide jaune, type de colorant Alexa Fluor™ 430, longueur d’onde d’émission 539 nm, longueur d’onde d’excitation 434 nm, méthode de détection par fluorescence, à utiliser avec l’analyse de transferts, cytométrie en flux, applications histochimiques, immunoessais
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Analyse par transfert, cytométrie en flux, applications histochimiques, immunoessais
Formule Pleine
Comprend 1 flacon de streptavidine conjugué Alexa Fluor™ 430
Quantité 1 mg
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche.
Contenu et stockage -5°C à -30°C
Forme Pleine
À utiliser avec (application) Analyse par transfert, cytométrie en flux, applications histochimiques, immunoessais
Type de produit Streptavidine Alexa Fluor™ 430