Learn More
Invitrogen™ Streptavidine, conjugué Alexa Fluor™ 488
Code produit 10164762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
0,5 mL
Forme:
Liquide
Pleine
Conditionnement:
1 pièce
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Forme Conditionnement
10164762 0,5 mL Liquide 1 pièce
10307962 1 mg Pleine 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10164762 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S32354
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 488
Le colorant de streptavidine Alexa Fluor™ 488 comprend une protéine de liaison à la biotine (la streptavidine) liée par covalence à un marqueur fluorescent (colorant Alexa Fluor™). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). Des stratégies semblables à celle-ci sont mises en œuvre dans de nombreux protocoles de détection comme les transferts Western, la cytométrie de flux, l’imagerie et la microscopie, et les dosages sur microplaque. Les conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ sont fournis sous forme de 1 mg de produit lyophilisé ou de 0,5 ml de solution de 2 mg/ml.
Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ 488 :
• Le conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 488 présente des maxima d’excitation / d’émission de ∼ 495 / 519
• Fluorescence brillante, photostable
• Haute solubilité dans les solutions aqueuses
• Disponible dans de nombreuses couleurs
• Idéal pour les transferts Western, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les dosages sur microplaques et autres
Propriétés des colorants Alexa Fluor™
Les colorants Alexa Fluor™ sont des colorants fluorescents organiques développés pour obtenir de meilleures performances dans les protocoles d’imagerie et autres protocoles de marquage et présentent une meilleure photostabilité et brillance et une meilleure solubilité dans les solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces colorants conviennent pour la plupart des applications d’imagerie.
Blocage de la biotine endogène
Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 mg / ml
Conjugué Alexa Fluor 488
Quantité 0,5 mL
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Gamme de produits Alexa Fluor
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Marqueur ou colorant Colorants Alexa Fluor