Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 546 conjugate
Code produit 10053112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10053112 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10053112 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11225
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 546 streptavidin comprises a biotin-binding protein (streptavidin) covalently attached to a fluorescent label (Alexa Fluor™ dye). Streptavidin has a very high binding affinity for biotin, and a conjugate of streptavidin is commonly used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids, and other molecules (for example, a biotinylated primary antibody bound to a protein target can be detected with a fluorescently labeled streptavidin). Strategies similar to this are used in many detection protocols including western blots, flow cytometry, imaging and microscopy, and microplate assays. Alexa Fluor™ dye streptavidin conjugates are supplied as 1 mg lyophilized product or in 0.5 mL volumes of a 2 mg/mL solution.
Le colorant de streptavidine Alexa Fluor™ 546 comprend une protéine de liaison à la biotine (la streptavidine) liée par covalence à un marqueur fluorescent (colorant Alexa Fluor™). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). Des stratégies semblables à celle-ci sont mises en œuvre dans de nombreux protocoles de détection comme les transferts Western, la cytométrie de flux, l’imagerie et la microscopie, et les dosages sur microplaque. Les conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ sont fournis sous forme de 1 mg de produit lyophilisé ou de 0,5 ml de solution de 2 mg/ml.
Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ 546 :
• Le conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 546 présente des maxima d’excitation / d’émission à ∼ 556 / 573
• Fluorescence brillante, photostable
• Haute solubilité dans les solutions aqueuses
• Disponible dans de nombreuses couleurs
• Idéal pour les transferts Western, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les dosages sur microplaques et autres
Propriétés des colorants Alexa Fluor™
Les colorants Alexa Fluor™ sont des colorants fluorescents organiques développés pour obtenir de meilleures performances dans les protocoles d’imagerie et autres protocoles de marquage et présentent une meilleure photostabilité et brillance et une meilleure solubilité dans les solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces colorants conviennent pour la plupart des applications d’imagerie.
Blocage de la biotine endogène
Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de la biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur la détection de l’avidine-biotine
En savoir plus sur les colorants Alexa Fluor™
Découvrez d’autres conjugués de streptavidine marqués
Lire la Section 7.6 Conjugés d’avidine et de streptavidine du Manuel des sondes moléculaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 546
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Pleine
Gamme de produits Alexa Fluor
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Marqueur ou colorant Colorants Alexa Fluor