Learn More
Abcam Perles de streptavidine 6FF
Code produit 32119936 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119936 25 mL 25mL
32119223 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32119936 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab31909725mL
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Adapté pour se lier à la biotine et aux protéines biotinylées.
Informations complémentaires
  • Ligand : Streptavidine
  • Grains de base : 6 % de perles réticulées agarose
  • Taille des particules : 45 μm - 165 μm
  • Tampon de stockage : 80 % PBS, 20 % éthanol
  • Plage de stabilité du pH : 4-9
  • Pression maximale : 0,3 MPa
  • Capacité de liaison : >20 nmol de biotine/ml libre
.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 25 mL