Learn More
Abcam Plaque revêtue de streptavidine
Code produit 32115096 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 puits de 96
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115096 5 puits de 96 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115096 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3234955x96Wells
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Caractéristiques des plaques :
Protéine de liaison à la biotine, type de plaque, volume de revêtement, volume de bloc, capacité de liaison approximative, steptavidine
Caractéristiques des plaques :
Protéine de liaison à la biotine, type de plaque, volume de revêtement, volume de bloc, capacité de liaison approximative Steptavidin, 96 puits de dépouille, 100 μL/puits, 300 μL/puits, ~10 pmol biotine/puits
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 5 puits de 96