Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (FITC)
Code produit 10757843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10757843 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10757843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SA1001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Streptavidine FITC
  • Classe : RUO
  • Déclaration : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • Tampon : PBS
  • Conservateur : Azoture de sodium à 0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué FITC (fluorescéine)
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Quantité 1 ml
Conditionnement Tube
Contenu et stockage Contient 1 flacon de streptavidine, conjugué FITC.
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Excitation / émission 488/525
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Solution
Tampon Tampon PBS
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)