Learn More
MP Biomedicals™ Streptavidine FITC
Code produit 11459025 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459025 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11459025 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    443.10€ / 1mg
    Économisez 22.90€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
utilisé pour la détection ou localisation de biomolécules biotinylées
Spécification
Concentration 2 à 5 μg/ml
Conjugué FITC (fluorescéine)
Quantité 1 mg
Contenu et stockage 0°C à 5°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Immunoessai, utilisé pour la détection ou la localisation de biomolécules biotinylées