Learn More
Invitrogen™ Conjugué de streptavidine et peroxydase de raifort
Code produit 10267002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10267002 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267002 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S911
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugué de streptavidine peroxydase de raifort
The streptavidin, horseradish peroxidase (HRP) conjugate can be used to detect biotin in a signal amplification scheme in conjunction with chromogenic substrates or fluorogenic HRP substrates, such as the tyramide signal amplification (TSA) technology.
We recommend reconstituting in 1 mL of 1X phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.2, for a 1 mg/mL stock solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué HRP
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STREPTAVIDIN, HORSERADISH
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thimerosal