Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Horseradish Peroxidase (HRP) Conjugate
Description
Le conjugué streptavidine-HRP est généralement utilisé dans l’immunodétection des protéines biotinylées. Ce conjugué convient en immunotransfert, ELISA, immunomicroscopie. La quantité de conjugué fournie est suffisante pour 25 transferts Western en utilisant 10 ml de solution de travail par réaction ou 25 réactions d’immunocoloration en utilisant 1 ml de solution de travail par réaction, selon le cas.
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,75 à 1,2 mg/ml |
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 50 μl |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2—8°C). |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |