Learn More
Invitrogen™ Streptavidin - HRP
Description
Reactivity: HRP-SA reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, Western blotting, and ELISA
Spécification
Spécification
| Concentration | 1,25 mg / ml |
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 2,5 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |