Learn More
BD Solution de Streptavidine-HRP
Code produit 10151040 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10151040 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10151040 Fournisseur BD Code fournisseur 554066
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
La streptavidine est une protéine non glycosylée qui est préparée par chromatographie à partir de la bactérie iStreptomyces avidinii/i. Les homotétramères de streptavidine ont une affinité de liaison non covalente avec la biotine particulièrement élevée.
ulliChaque chercheur doit titrer le réactif pour obtenir des résultats optimaux/liliPour une utilisation dans les tests ELISA, d’immunocytochimie et d’immunohistochimie/li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Conjugué HRP
pH 7,2
Quantité 1 mL
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C. Éviter toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA
Tampon Solution aqueuse tamponnée contenant de la BSA et du ProClin™ 150 comme conservateur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptavidin-HRP ELISA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglem.