Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin HRP (ELISA GD)
Description
Purifié à partir de Streptomyces avidinii et fourni dans une solution saline tamponnée au phosphate. La stratégie de coloration et de détection de la streptavidine/avidine-biotine est utilisée lorsqu’une sensibilité accrue du dosage est souhaitée pour une grande variété de systèmes.
Format/formulation : Conjugué de HRP (qualité ELISA)
Format/formulation : Conjugué de HRP (qualité ELISA)
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg / ml |
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |
Pour un usage en laboratoire