Learn More
Cytiva Streptavidine Mag Sepharose™ perle magnétique
Code produit 11757564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
100µL
2mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11757564 5 x 1 ml 5mL
16111501 2 x 1 ml 100µL
11791456 2 x 1 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11757564 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28985799
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées
Streptavidine Mag Sepharose utilise la forte interaction entre la biotine et le ligand streptavidine, qui est immobilisé sur des billes magnétiques.
  • Purification à petite échelle et à haute capacité de protéines à partir de lysats cellulaires et de liquides biologiques
  • Donne une grande pureté et un haut rendement
  • Assure une sélection en parallèle simple des protéines marquées à répétabilité élevée
  • Enrichissement simple des protéines à partir de petits ou grands volumes d'échantillons (faibles)μ (échelle de l à ml)
  • Les perles sont disponibles en deux formats de paquets : 2 × 1 mL de suspension moyenne à 10 % et 5 × 1 mL de suspension moyenne à 10 %
  • Un millilitre de suspension à 10 % de milieu équivaut à 100 μun milieu de sédimentation suffisant pour 20 cycles de purification selon le protocole d'immunoprécipitation recommandé
  • Capacité de reliure : > μ300 g de BSA biotinylée/mL de suspension de milieu
  • Stabilité : stable
  • Immunoprécipitation
  • Purification
  • Recherche sur les biomarqueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Quantité 5 x 1 ml
Contenu et stockage 4°C à 8°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées
compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptavidin Mag Sepharose
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.