Learn More
Cytiva Streptavidine Mag Sepharose™ Perle magnétique
Code produit 16111501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
100µL
2mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16111501 2 x 1 ml 100µL
11757564 5 x 1 ml 5mL
11791456 2 x 1 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16111501 Fournisseur Cytiva Code fournisseur H00000240T01.100uL
Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées
Streptavidine Mag Sepharose utilise la forte interaction entre la biotine et le ligand de la streptavidine, qui est immobilisé sur des billes magnétiques.
  • Purification à petite échelle et à haute capacité de protéines à partir de lysats cellulaires et de liquides biologiques
  • Donne une grande pureté et un haut rendement
  • Assure une sélection en parallèle simple des protéines marquées à répétabilité élevée
  • Enrichissement simple des protéines à partir de petits ou de grands volumes d’échantillons (faible μl à échelle supérieure en ml)
  • Les perles sont disponibles en deux conditionnements :  2× 1 ml à 10 % de suspension moyenne et 5× 1 ml de liquide moyen à 10 %
  • Un millilitre de suspension moyenne à 10 % équivaut à 100 μl  moyen séché en quantité suffisante pour 20 cycles de purification selon le protocole d’immunoprécupération recommandé
  • Capacité de liaison : > 300 μg de la surface corporelle biotinulée/ml de suspension moyenne
  • Stabilité : stable
  • Immunoprécipitation
  • Purification
  • Recherche sur les biomarqueurs
Spécification
Couleur Blanc
Quantité 2 x 1 ml
Contenu et stockage 4°C à 8°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UL ALOX5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol