Learn More
MP Biomedicals™ Streptavidine
Code produit 11449025 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449025 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11449025 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08623001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.11€
    70.35€ / 1mg
    Économisez 8.76€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Quantité 1 mg
Source Streptomyces avidini
Contenu et stockage -20°C
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Immunoessai