Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, DyLight™ 800
Code produit 10668484
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10668484 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10668484 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 21851
Protéine
Protéine streptavidine, conjugué DyLight 800, 21851, Invitrogen, 21851, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western.
Les conjugués de streptavidine Thermo Scientific DyLight sont des préparations de protéine de liaison à la biotine streptavidine marquées avec les fluors Thermo Scientific DyLight pour une utilisation dans les dosages par fluorescence hautes performances et l’imagerie cellulaire. La protéine de liaison à la biotine streptavidine est proposée sous forme de conjugués hautement fonctionnels avec chacun des neuf colorants fluorescents DyLight différents ayant des spectres d’absorption allant de 350 nm à 777 nm et des spectres d’émission lumineuse correspondant aux principales longueurs d’onde de sortie des imageurs et microscopes à fluorescence communs. Les conjugués DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa Fluor*, Cy* et LI-COR* dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). 21851 contient 1 ml de protéine dans un liquide de couleur vert clair à une concentration de 1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/ml
Conjugué DyLight 800
Réactivité croisée Étiquette
Formule PBS avec 1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
pH 7,2
Quantité 1 ml
État réglementaire RUO
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western
Pureté ou qualité purifié
Espèces hôtes S/O
Type de produit Streptavidine