Learn More
Thermo Scientific™ Protéine de streptavidine, HRP
Code produit 10086023 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10086023 1 mg 1mg
10698084 2 mg 2mg
10197673 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10086023 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    317.65€ / 1mg
    Économisez 31.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate includes streptavidin in a purified form conjugated to peroxidase for substrate-based detection.
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate includes streptavidin in a purified form conjugated to peroxidase for substrate-based detection.
Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate enables detection of biotinylated antibodies and other probes in a variety of standard assay methods, including western blotting, ELISA, immunohistochemistry, and fluorescence imaging. Streptavidin, Horseradish Peroxidase conjugate is supplied as lyophilized powder in phosphate-based buffer for immediate reconstitution with water.
La streptavidine est une protéine liant la biotine initialement isolée des Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pH légèrement acide de 5. Les produits Invitrogen à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 000 Da et avec un point isoélectrique quasi-neutre (pI). La streptavidine est une protéine tétramérique, dont les sous-unités se lient aux molécules de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.
Formulation : 1mg de protéine purifiée dans le PBS et aucun conservateur, pH 6,8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA, d’immunohistochimie et de transferts Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué HRP
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, mais ne pas conserver au-dessus de -20°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Pleine
Gamme de produits Pierce
Type de produit Conjugué de streptavidine
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)