Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Code produit 10655783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
1 ml
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10655783 1 ml 1mL
10503785 0,5 mL 1 pièce
10222643 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S866
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Streptavidine (R-PE)
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) combines the high-affinity biotin-binding capability of streptavidin with the exceptional brightness of R-phycoerythrin (R-PE), enabling sensitive fluorescent detection of biotinylated antibodies, proteins, nucleic acids, and other biomolecules.
Widely used in flow cytometry, multiplex immunoassays, microarrays, and fluorescent immunoassays, Streptavidin-RPE contributes strong signal intensity for applications requiring detection of low-abundance targets and precise measurement of cellular biomarkers.
Streptavidin-RPE is commonly used for flow cytometry, quantitative flow cytometry, antigen density measurement, receptor occupancy assays, target engagement analysis, multiplex immunoassays, and fluorescent detection of biotinylated molecules.
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine, de dérivation bactérienne, qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine. La phycoérythrine aussi appelée R-phycoérythrine (RPE) est une phycobiliprotéine d’une brillance intense isolée de l’algue rouge avec des maxima d’absorption d’approximativement 496, 546 et 565 nm, et une émission de fluorescence maximum de ∼ 578 nm. Utilisé en flux, dans les dosages sur microplaques et dans les microarrays, ce produit fait partie de nos trois meilleures ventes depuis des décennies ; c’est un outil performant éprouvé auquel vous pouvez faire confiance.
Caractéristiques importantes de la streptavidine RPE
  • Détection de la biotine avec une photoprotéine de haute efficacité quantique
  • 5–10 fois plus brillante que les fluors organiques
  • Solubilité élevée dans l’eau
  • Idéale pour les dosages en flux, dans les microarrays et sur microplaques
  • Également disponible en qualité supérieure avec une pureté supérieure confirmée par HPLC (S21388)
    Streptavidine et RPE
    La haute affinité de l’avidine, une protéine blanc du blanc d’œuf, pour la biotine a été exploitée pour la première fois dans des applications histochimiques au milieu des années 1970. L’avidine, et son équivalente bactérienne, la streptavidine (issue de Streptomy cesavidinii), sont depuis devenues des réactifs standard pour divers programmes de détection. La streptavidine, une protéine non glycosylée de 52 800 daltons, montre une liaison moins non spécifique que l’avidine.
    La Rhodophyta phycoérythrine (RPE) possède un poids moléculaire de 240 000 daltons et son efficacité quantique est de 78 %, ce qui en fait un réactif incroyablement brillant. Toutefois, sa photostabilité étant extrêmement médiocre, elle n’est généralement pas recommandée pour la microscopie. Mais le signal d’absorption large et orange vif peut être idéal pour les applications en flux, sur microplaques et dans des microarrays lorsque la détection sensible des biotines est nécessaire.
    En savoir plus sur la détection de la biotine avidine en général
    En savoir plus sur SAV-RPE
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 1 mg / ml
    Conjugué R-phycoérythrine
    Quantité 1 ml
    Contenu et stockage Contains 1 vial of streptavidin R-PE conjugate.
    Store in refrigerator (2–8°C).
    Do not freeze.
    Excitation / émission 565/578 nm
    Faisceaux laser du cytomètre en flux 561 or 488
    Conditions d’expédition Glace humide
    Forme Solution
    À utiliser avec (application) Flow Cytometry, Immunoassays
    Tampon PBS Buffer
    Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
    Marqueur ou colorant R-PE