Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premium grade - 1 mg/mL
Description
Le conjugué R-phycoérythrine (R-PE) de la streptavidine comprend une protéine de liaison à la biotine (streptavidine) covalente à une étiquette fluorescente (R-phycoérythrine). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). La streptavidine R-PE est très précieuse dans les protocoles de détection de la biotine-streptavidine développés pour la cytométrie en flux, les dosages sur microplaques et les microarrays. Ce conjugué de streptavidine R-PE est un produit de haute pureté (pureté confirmée par HPLC) et est fourni sous forme de 1 ml de solution de 1 mg/ml.
Caractéristiques importantes de la streptavidine RPE :
Maxima d’excitation/émission à ∼ (496, 546, 565/578) nm
5 à 10 fois plus brillant que les colorants organiques
Très haute solubilité dans les solutions aqueuses
Exempt de toute streptavidine non conjuguée, et surtout exempt de R-PE non conjuguée
Idéal pour la cytométrie en flux, les dosages sur microplaques et les microarrays
Propriétés de R-phycoérythrine
R-PE a une efficacité quantique de 78 %, ce qui en fait un réactif incroyablement brillant, utile lorsqu’une haute sensibilité est nécessaire. En raison d’une faible photostabilité, il n’est cependant pas recommandé pour la microscopie par fluorescence.
Trouver des conjugués biotinylés
Nous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
Utiliser l’outil de recherche d’anticorps primaires pour trouver des anticorps primaires biotinylés
Utiliser l’outil de sélection d’anticorps secondaires pour trouver des anticorps secondaires biotinylés et des anticorps anti-colorant et anti-haptène biotinylés
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques animales ou humaines.
Liens connexes :
En savoir plus sur la détection d’avidine-biotine
En savoir plus sur les applications pratiques de la streptavidine R-PE
Caractéristiques importantes de la streptavidine RPE :
Propriétés de R-phycoérythrine
R-PE a une efficacité quantique de 78 %, ce qui en fait un réactif incroyablement brillant, utile lorsqu’une haute sensibilité est nécessaire. En raison d’une faible photostabilité, il n’est cependant pas recommandé pour la microscopie par fluorescence.
Trouver des conjugués biotinylés
Nous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques animales ou humaines.
Liens connexes :
En savoir plus sur la détection d’avidine-biotine
En savoir plus sur les applications pratiques de la streptavidine R-PE
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 mg / ml |
| Conjugué | R-phycoérythrine |
| Quantité | 1 ml |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |