Learn More
Cytiva Milieu haute performance Streptavidin Sepharose™
Code produit 11565015 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11565015 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11565015 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17511301
 Article restreint
En stock
Utilisé pour une purification pratique, rapide et fiable des composés biotinylés. Le milieu haute performance streptavidine Sepharose™ est un milieu physiquement et chimiquement stable.
  • Extrêmement utile pour exploiter soit les interactions fortes de la biotine et de la streptavidine, soit les interactions légèrement plus faibles de 2-iminobiotine et de streptavidine
  • Capacité de liaison de la Streptavidine : > 300nmol de biotine/ml de milieu ; 6mg de BSA biotinylé/ml de milieu
  • Stable (à long terme) dans la gamme de pH 4 à 9
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Idéal pour l’emballage dans les colonnes Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20 ou d’autres colonnes où des purifications à grande échelle sont nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit <150 cm/h.
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 8°C
Granulométrie 34 μm
Quantité 5 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité
Type Agarose
Capacité de liaison > 300 nM biotine/ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Streptavidin Sepharose High Performance, 5 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol