Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de streptomycine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate de streptomycine est un sel de sulfate d’aminoglycoside dérivé de Streptomyces griseus qui présente une activité antibactérienne.
• Il inhibe l’initiation et provoque une mauvaise lecture de l’ARNr dans la protéosynthèse.Ce composé se lie à la protéine S12 de la sous-unité ribosomale 30S bactérienne, inhibant ainsi l’élongation des peptides et la protéosynthèse.
Application
• Le sulfate de streptomycine peut être utilisé pour étudier les mécanismes de résistance à la streptomycine
•Ce composé peut être utilisé dans des applications de laboratoire combinées à la pénicilline pour inhiber la contamination bactérienne dans la culture cellulaire in vitro
•Le sulfate de streptomycine présente une activité antibiotique contre Mycobacterium tuberculosis
•Ce composé peut être utilisé comme inhibiteur de protéosynthèse
•Il agit contre les bactéries à Gram négatif et Gram positif • Le sulfate de streptomycine présente également une activité fongicide
• Il peut être utilisé pour éliminer les acides nucléiques d’un extrait biologique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Streptomycin sulfate |
| Type | Streptomycin Sulfate |
| Perte à la dessiccation | 7% max. |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 1457.4 |
Sécurité et traitement
- Streptomycin Sulfate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate