Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de streptomycine
Code produit 15515146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15515146 5 g 5g
15424871 25 g 25g
15593965 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de streptomycine, numéro CAS 3810-74-0, est la forme de sel sulfate de streptomycine et un aminoglycoside présentant une activité antibactérienne.Il présente également une activité inhibitrice de la protéosynthèse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate de streptomycine est un sel de sulfate d’aminoglycoside dérivé de Streptomyces griseus qui présente une activité antibactérienne.
• Il inhibe l’initiation et provoque une mauvaise lecture de l’ARNr dans la protéosynthèse.Ce composé se lie à la protéine S12 de la sous-unité ribosomale 30S bactérienne, inhibant ainsi l’élongation des peptides et la protéosynthèse.
Application
• Le sulfate de streptomycine peut être utilisé pour étudier les mécanismes de résistance à la streptomycine
•Ce composé peut être utilisé dans des applications de laboratoire combinées à la pénicilline pour inhiber la contamination bactérienne dans la culture cellulaire in vitro
•Le sulfate de streptomycine présente une activité antibiotique contre Mycobacterium tuberculosis
•Ce composé peut être utilisé comme inhibiteur de protéosynthèse
•Il agit contre les bactéries à Gram négatif et Gram positif • Le sulfate de streptomycine présente également une activité fongicide
• Il peut être utilisé pour éliminer les acides nucléiques d’un extrait biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3810-74-0
Formule moléculaire C42H84N14O36S3
Poids moléculaire (g/mol) 1457.376
Clé InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
CID PubChem 124080941
Nom IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyle-4-hydroxy-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptomycin sulfate
Type Streptomycin Sulfate
Perte à la dessiccation 7% max.
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.