Learn More
Melford Sulfate de streptomycine
Code produit 30018816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018816 50 g 50g
30018815 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018816 Fournisseur Melford Code fournisseur S6200050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Le sulfate de streptomycine est un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines bactériennes en se liant à la sous-unité ribosomale 30S, perturbant le complexe d'initiation et conduisant à une mauvaise lecture de l'ARNm.
Le Sulfate de streptomycine est un antibiotique aminoside qui inhibe la synthèse des protéines bactériennes en se liant à la sous-unité ribosomique 30S, perturbant le complexe d’initiation et entraînant une interprétation erronée de l’ARNm.
Le sulfate de streptomycine est un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines bactériennes en se liant à la sous-unité ribosomale 30S, perturbant le complexe d'initiation et conduisant à une mauvaise lecture de l'ARNm. Cette interférence empêche une traduction correcte et inhibe la croissance bactérienne.
La streptomycine est utilisée en microbiologie pour l'isolement sélectif des bactéries et les tests de sensibilité aux antibiotiques afin d'évaluer la sensibilité des souches bactériennes. Idéal pour étudier les profils de sensibilité bactérienne et la résistance aux antibiotiques. Son inclusion dans les milieux de culture permet d'isoler sélectivement les bactéries sensibles à cet antibiotique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptomycin Sulfate
CAS 3810-74-0
Quantité 50 g
Formule moléculaire C42H78N14O24-3H2SO4