Learn More
Sulfate de streptomycine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423919 50 g 50g
15433919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.72€
    56.65€ / 50g
    Économisez 13.07€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le sulfate de streptomycine, numéro CAS 3810-74-0, est la forme de sel sulfate de streptomycine et un aminoglycoside présentant une activité antibactérienne.Il présente également une activité inhibitrice de la protéosynthèse.
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis Streptomycin sulfate is used to study the mechanisms of streptomycin resistance. It is used to inhibit bacterial contamination in cell culture applications in association with penicillin. It is an antibiotic drug initially used for tuberculosis treatment. It inhibits protein synthesis by binding to 30S ribosomal subunit, which induces the misreading of the genetic code. It is involved in the initiation of translation of DNA, thereby results in death for a susceptible bacterium. Further, it controls bacterial and fungal diseases of certain fruit, vegetables, seed, ornamental crops and algae in ornamental ponds and aquaria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3810-74-0
Formule moléculaire C42H84N14O36S3
Poids moléculaire (g/mol) 1457.376
Numéro MDL MFCD00037023
Clé InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
CID PubChem 124080941
Nom IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyle-4-hydroxy-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptomycin sulfate
Type Streptomycin Sulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Beilstein 3894995
Merck Index 14,8826
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 728.69
Qualité Réactifs de culture cellulaire
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate