Learn More
Sulfate de streptomycine, Fisher BioReagents
Code produit 10639933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10639933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10639933 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP91050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Le sulfate de streptomycine peut être utilisé pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires et tissulaires
  • Très efficace contre les bactéries Gram-négatif, et est souvent utilisé en association avec la pénicilline
  • Agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Streptomycin Sulfate
Type Streptomycin Sulfate
Forme physique Solide
CAS 3810-74-0
pH 4.5 to 7.0
Perte à la dessiccation < 5.0%
Conditionnement Flacon poly
Puissance Inclusive between 650μg/mg
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Formule moléculaire C42H84N14O36S3
Formule linéaire (C21H39N7O12)2·3H2SO4
Merck Index 15, 8956
Clé InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyle-4-hydroxy-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Poids moléculaire (g/mol) 1457.376
CID PubChem 124080941
Poids de la formule 1457.58
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.