Learn More
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
Code produit 16488498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488498 10 g
16404377 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0472
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptomycin sulfate
CAS 3810-74-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H42N7O18S1.5
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4]
Poids moléculaire (g/mol) 728.69
Poids de la formule 728.69
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation