Learn More
Streptomycine Sulfate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Streptomycin sulfate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1 |
| Poids de la formule | 1456.4335 |
| Pourcentage de pureté | >95% |