Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie StrepTrap XT
Code produit 16456149 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16456149 5 x 1 ml 5 pièces
16522542 1 x 1 ml 1 pièce
16466149 1 x 5 ml 1 pièce
16476149 5 x 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16456149 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29401320
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La colonne StrepTrap XP est conditionnée avec de la résine Strep-Tactin™ XT Sepharose pour purifier les protéines recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™.
  • À utiliser avec Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Produit préemballé en colonnes de chromatographie pour plus de commodité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Quantité 5 x 1 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit 1°ml/min.
Type de colonne Colonne d’affinité
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes marquées avec Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™