Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie StrepTrap XT
Code produit 16522542 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16522542 1 x 1 ml 1 pièce
16456149 5 x 1 ml 5 pièces
16466149 1 x 5 ml 1 pièce
16476149 5 x 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16522542 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29401317
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La colonne StrepTrap XP est conditionnée avec de la résine Strep-Tactin™ XT Sepharose pour purifier les protéines recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™.
  • À utiliser avec Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Produit préemballé en colonnes de chromatographie pour plus de commodité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Quantité 1 x 1 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit 1°ml/min.
Type de colonne Colonne d’affinité
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes marquées avec Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Identifiant produit
  • StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.