Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de barrettes, 1 x 12, EB
Code produit 11774978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Affinité de liaison élevée
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Conditionnement
11774978 Affinité de liaison élevée 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774978 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 95029140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    338.01€ / 50 pièces
    Économisez 15.99€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Bénéficiez d’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre au cours de vos analyses grâce aux modules Immuno standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
Travaillez sur des applications qui assurent une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Thermo Scientific™ Immuno standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Caractéristiques :
  • Plusieurs formats de bandelettes : Barrette à 8 puits, barrette à 12 puits, barrette à 16 puits (deux colonnes de 8 puits)
  • Plusieurs formes de puits : fond plat, fond en C (bords arrondis), puits en forme de U, puits StarWell (les puits sont dotés d’ailettes pour augmenter la surface et améliorer la performance)
  • Plusieurs surfaces pour optimiser la performance du dosage
  • Modules restant dans le cadre en cas de retournement
  • Cadre empilable doté de repères pour l’orientation du couvercle
  • Puits en polystyrène dans un cadre en polyéthylène
  • Tubulure externes : 128 × 86mm
Choix de la surface :
  • Les plaques Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Les plaques Thermo Scientific™ Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
  • Les plaques Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • Les plaques Thermo Scientific™ MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Les modules sont autonomes. Les numéros 95029440 et 464394 sont certifiées. Les cadres et les modules sont disponibles séparément. Du film adhésif et des bandelettes de bouchons sont disponibles. Des modules à code-couleur sont disponibles sur demande. Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Barrettes sécables
Propriété de liaison Hydrophile
Certifications/Conformité Certifié pour l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits
Certifiés Oui
Format Plaque à barrettes
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 1 x 12
Conditionnement 5 sachets, 50 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Cadre
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 400 μl
Nbre de puits 12
Volume (métrique) de travail 300 μl
Traitement de surface Affinité de liaison élevée
Type de puits Rond
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)