Learn More
Cytiva Support de bande
Code produit 10793647 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7cm
13cm
18cm
24cm
Quantité:
1/boîte
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité unitSize
10793647 13cm 1/boîte 1 pièce
10167484 18cm 1/boîte -
10609075 18cm 6/boîte 6 pièces
10782867 24cm 1/boîte 1 pièce
10036044 7cm 6/boîte 1 pièce
12598425 13cm 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10793647 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80641725
Expédition estimée: 16-09-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système Ettan IPGphor 3 IEF
Type Support de barrettes
Comprend 6 x couvercles pour support de barrettes, 1 x 60 ml de solution de nettoyage de support de barrettes, instructions
Quantité 1/boîte
Dimensions 13cm