Learn More
Cytiva Support de bande
Code produit 10690216 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
7 cm
11 cm
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10690216 11 cm 6 pièces
10301325 7 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10690216 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80641630
Expédition estimée: 11-01-2027
Spécification
Type Support de barrettes
Comprend Couvercle pour porte-bande, 1 solution de nettoyage de porte-bande de 60 ml, instructions
Quantité 1/boîte
Hauteur (métrique) 11 cm