Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en vrac en polystyrène Stripette™, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10534961 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations négatives:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations négatives Couleur Conditionnement
10534961 50 ml 10 ml Violet 100 pièces
10420672 1 ml 0,2 ml Jaune 1000 pièces
10574712 2 ml 0,2 ml Vert 1000 pièces
10275471 10 ml 3 ml Orange 500 pièces
10633053 25 ml 10 ml Rouge 200 pièces
10758782 5 ml 2,5 ml Bleu 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10534961 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    166.52€ / 100 pièces
    Économisez 12.48€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène en vrac Corning™ Stripette™ sont idéales pour les applications de manipulation de liquides stériles et non stériles à grande échelle.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Longueur (impériale) 14,56 in
Graduations négatives 10 ml
Quantité 25/sachet
Type de pointe Anti-goutte
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 1,69 oz.
Couleur Violet
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 37 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique