Learn More
Corning™ Stripettor™ Contrôleur de pipette professionnel
Code produit 30245591 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30245591 0,5 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245591 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4999
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôleur de pipette avec écran LCD pour une visualisation continue de la vitesse, des modes et de l'état de la batterie.
Ce contrôleur de pipettes motorisé, léger et ergonomique, est conçu pour être utilisé avec des pipettes sérologiques en verre et en plastique de 0,5 à 100 mL. Les commutateurs idéalement placés changent rapidement les modes de fonctionnement et les vitesses pour traiter différents volumes de liquide et diverses viscosités. La vitesse d’aspiration et de distribution est contrôlée par les gâchettes à doigt. Quand les batteries sont complètement chargées, elles assurent jusqu’à 8 heures d’utilisation continue. Le grand écran LCD indique clairement l'état de la batterie, le mode de pipetage et la vitesse.
  • Affichage LCD pour la visualisation en continu de la vitesse, des modes et de l’état des batteries
  • Plusieurs options de vitesse pour l'aspiration et la distribution
  • Boutons de fonction bien placés
  • Support de charge à 3 positions
  • Batterie lithium-ion
Corning Stripettor Le contrôleur de pipettes Pro est fourni avec une alimentation universelle, 0,2 μm filtre, un support mural et un socle de chargement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes sérologiques
Type à poignée Ergonomique
Matériau Plastique
Modèle Stripettor
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 0,5 à 100 ml