Description
Les commutateurs idéalement placés changent rapidement les modes de fonctionnement et les vitesses pour traiter différents volumes de liquide et diverses viscosités. La vitesse d’aspiration et de distribution est contrôlée par les gâchettes à doigt. Quand les batteries sont complètement chargées, elles assurent jusqu’à 8 heures d’utilisation continue.
- Affichage LCD pour la visualisation en continu de la vitesse, des modes et de l’état des batteries
- Embouts coniques colorés supplémentaires à personnaliser par l’application ou l’utilisateur
- Moteur puissant silencieux
- Boutons de fonction bien placés
- Comprend une station de recharge (4998)
Spécification
Spécification
| Type de batterie | AAA |
| Type | Contrôleur de pipette |
| Affichage | LCD |
| Type de filtre | 0,2 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes sérologiques en verre et en plastique avec des volumes allant de 0.5 à 100 ml |
| Comprend | Alimentation universelle, station de recharge (4998), trois filtres de 0,2 μm, trois pièces colorées et un crochet de suspension mural |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Quantité | 1 |