Learn More
Corning™ Microplaques Stripwell™
Code produit 10681983 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Propriété de liaison:
À liaison moyenne
À liaison élevée
Volume total (métrique) du puits:
190 μl
360 μl
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Propriété de liaison Volume total (métrique) du puits Conditionnement
10681983 Blanc À liaison élevée 190 μl 100 pièces
10347891 Blanc À liaison moyenne 360 μl -
10525531 Noir À liaison moyenne 360 μl 100 pièces
10419331 Noir À liaison élevée 360 μl 100 pièces
10414872 Transparent À liaison élevée 190 μl 100 pièces
10517691 Transparent À liaison élevée 360 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10681983 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    947.54€ / 100 pièces
    Économisez 77.46€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Conçues et traitées pour fournir une liaison uniforme, une clarté optique élevée et un faible niveau d’interférence de fond. Les microplaques Corning™ Stripwell™ représentent une excellente solution pour les essais biologiques de diagnostic in
Corning™ Stripwell™ Les microplaques peuvent être utilisées dans une variété d'analyses de laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se séparer facilement et sont pré-assemblées dans un “boîte à œufs” support de bandelette permettant de repositionner chaque puits individuel dans la microplaque une fois cassé.
  • Stripwell Les microplaques ont un format en polystyrène à fond plat de 96 puits.
  • Faible volume et standard Stripwell Les microplaques ont des puits d'un volume de 190 μL et 360 μL, respectivement.
  • Les bandes 1 x 8 sont conçues pour s'insérer dans le porte-bande dans un seul sens, éliminant ainsi tout risque de mauvaise orientation.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. N° de cat. N° 07-200-24 : 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison À liaison élevée
Format Plaque en barrette
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 4 sachets intérieurs de 25
Type de liaison Liaison élevée
Couleur Blanc
Type de produit Barrette pour microplaques
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 125 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface À liaison élevée
Volume total (métrique) du puits 190 μl
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Essais biologiques de diagnostic in vitro
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton