Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium Chloride Hexahydrate |
| CAS | 10025-70-4 |
| Formule moléculaire | Cl2H12O6Sr |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl |
| Nom IUPAC | dichlorostrontium ; hexahydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.62 |
| Poids de la formule | 265.9067 |